MABF426
Anti-CD44 Antibody (human/mouse), PE-Cy7, clone IM7
clone IM7, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III, ECMR-III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24, Ly-24, Phagocytic glycoprotein 1, PGP-1, Phagocytic glycoprotein I, PGP-I, CD44
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
PE-Cy7
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IM7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.