Kluczowe dokumenty
MABF3169
Sigma-Aldrich
Anti-P-selectin/CD62P Antibody, clone WAPS12.2
Synonim(y):
Białko błony zewnętrznej zależne od aktywacji płytek krwi, Białko błony ziarnistej 140, CD62 - członek rodziny antygenów P, CD62P, Cząsteczka adhezji leukocytów i komórek śródbłonka 3, GMP-140, LECAM3, PADGEM
Wybierz wielkość
25 μG
715,00 zł
100 μG
1800,00 zł
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
715,00 zł
100 μG
1800,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
WAPS12.2, monoclonal
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
human ... SELP(6403)
Specyficzność
Klon WAPS12.2 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym selektynę P/CD62P.
Immunogen
L1/2m stabilnie transfekowane konstruktem cDNA ludzkiej selektyny P.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena immunohistochemiczna (parafina) w wycinkach tkanki szpiku kostnego człowieka.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:25 tego przeciwciała wykryło P-selektynę/CD62P w wycinkach tkanki ludzkiego szpiku kostnego.
Testowane aplikacje
Test hamowania: Reprezentatywna partia hamowała toczenie się limfocytów T na aktywowanych trombiną płytkach krwi. (Jutila, M.A., et al. (1994). J Immunol. 153(9):3917-28).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła P-selektynę/CD62P w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Jutila, M.A., et al. (1994). J Immunol.153(9):3917-28).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła selektynę P (CD62P) w zastosowaniach immunohistochemicznych (Auvinen, K., et al. (2014). Immunology. 143(3):406-15).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Selektyna P (UniProt: P16109; znana również jako CD62 członek rodziny antygenopodobnej P, białko błony ziarnistej 140, GMP-140, cząsteczka adhezji leukocytów i komórek śródbłonka 3, LECAM3, białko błony ziarnistej zewnętrznej zależne od aktywacji płytek krwi, PADGEM, CD62P) jest kodowana przez gen SELP (znany również jako GMRP, GRMP) (Gene ID: 6403) u człowieka. CD62P jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-41), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 42-771), domenę transbłonową (aa 772-795) i domenę cytoplazmatyczną (aa 796-830). Służy jako zależny od wapnia receptor dla komórek szpikowych, który wiąże się z węglowodanami na neutrofilach i monocytach. Ligandem rozpoznawanym przez CD62P jest sialilo-Lewis X. CD62P pośredniczy w interakcji aktywowanych komórek śródbłonka lub płytek krwi z leukocytami i ułatwia szybkie toczenie się leukocytów po powierzchniach naczyniowych podczas początkowych etapów zapalenia poprzez interakcję z ligandem selektyny P (CD162). W ciągu kilku minut po stymulacji trombiną, histaminą lub 12-myristanem 13-octanu forbolu (PMA), CD62P jest przenoszony na powierzchnię komórki. (Ref.: Somers, WS., et al. (2000). Cell. 103(3); 467-479; Jutila, MA., et al. (1994). J. Immunol. 153(9); 3917-3928).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez konserwantów.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2