Przejdź do
PRS3957
Anti-Slug (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Neural crest transcription factor slug, Anti-Snail homolog 2 (Drosophila)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (i), WB
Citations:
1
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human, mouse
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SNAI2(6591)
Immunogen
a 14 amino acid peptide from near the center of human Slug.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Other Notes
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3957.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PRS3959WH0006591M5SAB1305973
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Gene Information
human ... SNAI2(6591)
Gene Information
human ... SNAI2(6591)
Gene Information
human ... SNAI2(6591)
Gene Information
human ... SNAI2(6591)
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
western blot: 1:1000
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)