Kluczowe dokumenty
MABF3091
Sigma-Aldrich
Anti-LMP1 Antibody, clone 1G6
Synonim(y):
Białko p25, Białko p63, LMP-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G6, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 42 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
sekwencja epitopowa
C-terminal cytoplasmic domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
vaccinia virus ... LMP1(3783750)
Specyficzność
Klon 1G6 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym LMP1. Jego celem jest epitop w C-końcowej domenie cytoplazmatycznej białka.
Immunogen
Białko fuzyjne LMP1-TrpE typu dzikiego z wirusa Epsteina-Barr.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane immunocytochemicznie w komórkach B95-8.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło LMP1 w komórkach B95-8.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła LMP1 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Nicholls, J., et al. (2004). J Virol Methods. 116(1):79-88; Shair, K.H.Y., et al. (2007). PLoS Pathog. 3(11):e166).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła LMP1 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Nicholls, J., et al. (2004). J Virol Methods. 116(1):79-88).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła LMP1 w zastosowaniach Western Blotting (Nicholls, J., et al. (2004). J Virol Methods. 116(1):79-88; Thornburg, N.J., et al. (2006). Oncogene. 25(2):288-97; Hannigan, A., et al. (2010). Mol Cancer. 9:9:184; Rancan, C., et al. (2015). PLoS Pathog. 11(6):e1004906).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Latentne białko błonowe 1 (LMP1) (UniProt: P03230) jest kodowane przez gen LMP1 (znany również jako BNLF1) (Gene ID: 3783750) w wirusie Epsteina-Barr (szczep B95-8) (HHV-4) (ludzki herpeswirus 4). Latentne białko błonowe 1 (LMP1) jest wirusową onkoproteiną kodowaną przez wirusa Epsteina-Barr (EBV) i jest znane ze swojej krytycznej roli w onkogenezie związanej z EBV. LMP1 działa jako konstytutywnie aktywny mimetyk receptora czynnika martwicy nowotworów (TNFR) i może aktywować różne szlaki sygnałowe, w tym NF-B, JNK i PI3K/Akt. Poprzez zdolność do modulowania tych szlaków, LMP1 może promować proliferację komórek, hamować apoptozę i indukować ekspresję różnych cytokin i czynników wzrostu. Dodatkowo, LMP1 przyczynia się do immortalizacji zakażonych komórek B i jest zaangażowany w patogenezę nowotworów złośliwych związanych z EBV, w tym chłoniaka Hodgkina i raka jamy nosowo-gardłowej.
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1