Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
S12, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IF, IHC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
S12, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
mouse, virus
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Białko fuzyjne (pKH548) składające się ze 189 aminokwasów z regionu C-końca LMP1 sprzężonego z beta-galaktozydazą.
Zaobserwowano ~59 kDa; obliczono 41,98 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła EBV LMP1 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Xu, J., et. al. (2002). J Virol. 76(8):4080-6).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła EBV LMP1 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Mann, K.P., et. al. (1985). J Virol. 55(3):710-20).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła EBV LMP1 w zastosowaniach Western Blotting (Choi, I.K., et. al. (2018). Proc Natl Acad Sci USA. 115(4):E686-E695; Young, L.S., et. al. (1988). J Gen Virol. 69 ( Pt 5):1051-65; Mann, K.P., et. al. (1985). J Virol. 55(3):710-20).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła EBV LMP1 w zastosowaniach immunofluorescencji (Mann, K.P., et. al. (1985). J Virol. 55(3):710-20).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła EBV LMP1 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Brink, A.A., et. al. (1997). J Clin Pathol. 50(11):911-8; Khabir, A., et. al. (2005). Virol J. 2:39).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated EBV LMP1 in Immunoprecipitation applications (Young, L.S., et. al. (1988). J Gen Virol. 69 ( Pt 5):1051-65).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła EBV LMP1 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Mann, K.P., et. al. (1985). J Virol. 55(3):710-20).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła EBV LMP1 w zastosowaniach Western Blotting (Choi, I.K., et. al. (2018). Proc Natl Acad Sci USA. 115(4):E686-E695; Young, L.S., et. al. (1988). J Gen Virol. 69 ( Pt 5):1051-65; Mann, K.P., et. al. (1985). J Virol. 55(3):710-20).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła EBV LMP1 w zastosowaniach immunofluorescencji (Mann, K.P., et. al. (1985). J Virol. 55(3):710-20).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła EBV LMP1 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Brink, A.A., et. al. (1997). J Clin Pathol. 50(11):911-8; Khabir, A., et. al. (2005). Virol J. 2:39).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated EBV LMP1 in Immunoprecipitation applications (Young, L.S., et. al. (1988). J Gen Virol. 69 ( Pt 5):1051-65).
Biochem/physiol Actions
Klon S12 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa utajone białko błonowe 1 (LMP1) w komórkach transformowanych wirusem Epsteina-Barr.
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysates.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LMP1 in lysates from Raji cells.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LMP1 in lysates from Raji cells.
Other Notes
Komórki ludzkie transformowane wirusem.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?