MABF2788
Anti-SARS-CoV-2 nucleocapsid Antibody, clone 7B10-3E4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7B10-3E4, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 45.63 kDa
observed mol wt ~50 kDa
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysates from HEK293T cells expressing SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Nucleocapsid protein in lysates from HEK293T cells expressing SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, but not in lysates from the wild type HEK293T cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:20 dilution from a representative lot detected SARS-CoV-2 nucleocapsid protein in Whole cell lysates of HEK293T cells expressing the nucleocapsid (NC) proteins of various human coronaviruses (Courtesy of Stefan Schüchner, Ingrid Mudrak, Ingrid Frohner, and Egon Ogris (Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
ELISA Analysis: A 1:3 dilution from a representative lot detected SARS-CoV-2 nucleocapsid protein. (Courtesy of Stefan Schüchner, Ingrid Mudrak, Ingrid Frohner, and Egon Ogris (Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated SARS-CoV-2 nucleocapsid protein. (Courtesy of Stefan Schüchner, Ingrid Mudrak, Ingrid Frohner, and Egon Ogris (Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Immunofluorescence Analysis: A 1:5 dilution from a representative lot detected SARS-CoV-2 nucleocapsid in HeLa cells transiently transfected with SARS-CoV-2 NC-P2A-GFP (Courtesy of Stefan Schüchner, Ingrid Mudrak, Ingrid Frohner, and Egon Ogris (Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1