The molecular weight for the antibody is approximately 150 kDa, according to our team.
SAB5700589
Monoklonalne przeciwciało anty-2019-nCoV Spike produkowane u królików
Wybierz wielkość
1890,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1890,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
SARS virus
metody
ELISA: 1:1000-1:5000
flow cytometry: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
SARS virus ... S(43740568)
Opis ogólny
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Przedstawione dane są dostępnymi aktualnymi informacjami o produkcie i są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Produkty te nie zostały przetestowane ani zweryfikowane w żadnych dodatkowych zastosowaniach, typach próbek, w tym w zastosowaniach klinicznych. Warunki eksperymentalne muszą być określone empirycznie przez użytkownika. Nasza gwarancja na przeciwciała obejmuje wyłącznie przetestowane zastosowania określone w niniejszym dokumencie oraz warunki przedstawione w naszych informacjach o produkcie i nie obejmuje publikacji.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
What is the molecular weight (MW) of product SAB5700589?