MABF2252
Przeciwciało przeciw makrofagom, klon HAM-56
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
forma przeciwciała
purified antibody
klon
HAM-56
monoclonal
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse, human
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgMκ
Opis ogólny
Ludzkie makrofagi pęcherzykowe.
Specyficzność
Klon HAM-56 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa ludzkie makrofagi.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła Makrofagi w zastosowaniach Immunohistochemii (Gown, A.M., et. al. (1986). Am J Pathol. 125(1):191-207).
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human tonsil tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Macrophages in human tonsil tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Macrophages in human tonsil tissue sections.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgM w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.