Merck
MABF2126
Przeciwciało anty-Perdin, klon 1G6D2
clone 1G6D2, from mouse
Synonim(y):
Complement factor P
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1G6D2, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1G6D2, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CFP(5199)
General description
Properdin (UniProt: P27918; znany również jako czynnik dopełniacza P) jest kodowany przez gen CEP (znany również jako PFC) (identyfikator genu: 5199) u człowieka. (ABF185: Properdin (UniProt P27918; znany również jako czynnik dopełniacza P) jest kodowany przez gen CFP (znany również jako PFC, PFD) (identyfikator genu 5199) u człowieka. Properdyna jest glikoproteiną osocza i jedynym znanym pozytywnym regulatorem kaskady dopełniacza. Wiąże i stabilizuje konwertazę C3bBb szlaku alternatywnego (AP), a także może służyć jako platforma do tworzenia nowych konwertaz C3bBb na powierzchni komórek. Aktywacja AP za pośrednictwem properdyny odgrywa ważną rolę w obronie gospodarza, a niedobór properdyny (PFD) zwiększa ryzyko zakażenia Neisseria meningitidis u ludzi. Niedobór properdyny zaostrzał stan chorobowy w mysim modelu glomerulopatii C3 związanej z czynnikiem H (fH-), ale zapobiegał rozwojowi zapalenia dróg oddechowych wywołanego alergenem. Ludzka properdyna jest produkowana z sekwencją peptydu sygnałowego (a.a. 1-27), która jest usuwana potranslacyjnie, aby uzyskać dojrzałe białko (a.a. 28-469) złożone w całości z siedmiu domen TSP typu 1 (domeny od 0 do 6; a.a. 28-462). Domeny 0 i 6 TSP typu 1 wiążą się ze sobą i pośredniczą w multimeryzacji.
Zaobserwowano ~51 kDa; obliczono 51,28 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Oczyszczona properdyna z ludzkiego osocza.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło Properdin w skrawkach tkanki ludzkich migdałków.
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła Properdin w zastosowaniach ELISA (Blatt, A.Z., et. al. (2016). J Immunol. 196(11):4671-4680).
To mysie monoklonalne przeciwciało anty-Properdin, klon 1G6D2, nr kat. MABF2126 jest testowane do stosowania w Western Blotting, ELISA i immunohistochemii (parafina), do wykrywania Properdin.
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Klon 1G6D2 specyficznie wykrywa ludzką properdynę.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez konserwantów.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in purified human properdin.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Properdin in purified human properdin.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.