MABF2048M
Anti-Zika virus Antibody, clone ZV-2
clone ZV-2, from mouse
Synonim(y):
Genome polyprotein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ZV-2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
virus
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Zika virus in Immunochemistry applications (Miner, J.J., et. al. (2016). Cell. 165(5):1081-91).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Zika virus in Flow Cytometry applications (Miner, J.J., et. al. (2016). Cell. 165(5):1081-91).
Inflammation & Immunology
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Zika virus envelope recombinant protein.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1