Kluczowe dokumenty
SAB1406936
Sigma-Aldrich
Anti-G3BP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
G3BP, HDH-VIII, MGC111040
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~52.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... G3BP1(10146)
Opis ogólny
Gen ten koduje jeden z enzymów odwijających DNA, który preferuje częściowo rozwinięte substraty 3′-ogonowe i może również odwijać częściowe dupleksy RNA/DNA i RNA/RNA w sposób zależny od ATP. Enzym ten należy do heterogenicznych białek wiążących jądrowe RNA i jest również elementem szlaku transdukcji sygnału Ras. Wiąże się specyficznie z białkiem aktywującym Ras-GTPazę poprzez asocjację z jego domeną SH3. Opisano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu tego genu, ale natura pełnej długości niektórych z tych wariantów nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Ras-GAP SH3-domain binding protein stress granule assembly factor 1 (G3BP1) jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 5q33.1- 5q33.3. Kodowane białko składa się z 466 aminokwasów i jest członkiem rodziny G3BP. G3BP1 zawiera N-końcową domenę podobną do jądrowego czynnika transportowego 2 (NTF2), minimalną domniemaną sekwencję wiążącą domenę Src homology 3 (SH3) i domenę bogatą w kwasy. Ponadto zawiera również dwie domeny powszechnie występujące w białkach wiążących RNA, motyw rozpoznawania RNA (RRM) i domenę bogatą w argininę / glicynę (RGG).
Immunogen
G3BP1 (NP_005745.1, 1 a.a. ~ 466 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MVMEKPSPLLVGREFVRQYYTLLNQAPDMLHRFYGKNSSYVHGGLDSNGKPADAVYGQKEIHRKVMSQNFTNCHTKIRHVDAHATLNDGVVVQVMGLLSNNNQALRRFMQTFVLAPEGSVANKFYVHNDIFRYQDEVFGGFVTEPQEESEEEVEEPEERQQTPEVVPDDSGTFYDQAVVSNDMEEHLEEPVAEPEPDPEPEPEQEPVSEIQEEKPEPVLEETAPEDAQKSSSPAPADIAQTVQEDLRTFSWASVTSKNLPPSGAVPVTGIPPHVVKVPASQPRPESKPESQIPPQRPQRDQRVREQRINIPPQRGPRPIREAGEQGDIEPRRMVRHPDSHQLFIGNLPHEVDKSELKDFFQSYGNVVELRINSGGKLPNFGFVVFDDSEPVQKVLSNRPIMFRGEVRLNVEEKKTRAAREGDRRDNRLRGPGGPRGGLGGGMRGPPRGGMVQKPGFGVGRGLAPRQ
Działania biochem./fizjol.
G3BP stress granule assembly factor 1 (G3BP1) odgrywa istotną rolę w sygnalizacji Ras, sygnalizacji czynnika jądrowego κB (NFκB), szlaku proteasomu ubikwityny i przetwarzaniu RNA. G3BP1 jest również zaangażowany w powstawanie lub progresję raka. Kodowane białko jest wymagane do interakcji między granulami stresu (SG) a ciałem przetwarzającym (PB) i prawidłowego montażu SG. G3BP1 hamuje replikację ludzkiego wirusa niedoboru odporności-1 (HIV-1) poprzez wiązanie i sekwestrację transkryptów HIV-1 wewnątrz organelli cytozolowych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel Role of Ras-GTPase Activating Protein SH3 Domain-Binding Protein G3BP in Adhesion and Migration of 32D Myeloid Progenitor Cells.
Schwarz K, et al.
The Open Hematology Journal, 6(1) (2012)
G3BP1 promotes stress-induced RNA granule interactions to preserve polyadenylated mRNA.
Aulas A, et al.
The Journal of Cell Biology, 209(1), 73-84 (2015)
G3BP1 restricts HIV-1 replication in macrophages and T-cells by sequestering viral RNA
Jimenez VC, et al.
Virology, 486, 94-104 (2015)
The expression of Ras-GTPase activating protein SH3 domain-binding proteins, G3BPs, in human breast cancers.
French J, et al.
The Histochemical Journal, 34(5), 223-231 (2002)