Kluczowe dokumenty
MABF2046
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko wirusowi Zika, klon ZV-54
from mouse
Synonim(y):
Poliproteina genomowa
Wybierz wielkość
25 μG
703,00 zł
100 μG
1570,00 zł
703,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
703,00 zł
100 μG
1570,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
703,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Poliproteina genomowa (UniProt: Q32ZE1) ze szczepu wirusa Zika Mr 766 jest białkiem o dużej masie cząsteczkowej. Białka powierzchniowe wirusa Zika są ułożone w symetrii przypominającej dwudziestościan. Przyłączenie białka otoczki wirusowej E do receptorów gospodarza pośredniczy w internalizacji do komórki gospodarza poprzez mimikrę apoptotyczną. Po fuzji błony wirusa z błoną endosomalną gospodarza, genom RNA jest uwalniany do cytoplazmy. Składniki poliproteinowe obejmują homodimeryzację białka C i odgrywają rolę w pączkowaniu wirusa poprzez wiązanie się z błoną i gromadzenie wirusowego RNA w nukleokapsydzie, który tworzy rdzeń dojrzałej cząsteczki wirusa. Peptyd Pr zapobiega przedwczesnej fuzji białek otoczki w trans golgim poprzez wiązanie się z białkiem otoczki E (przy pH 6,0). Peptyd PrM służy jako przyzwoitka dla białka otoczki E podczas wewnątrzkomórkowego montażu wirionu. Poliproteina ma również ukierunkowaną na RNA polimerazę RNA NS5, która replikuje wirusowy (+) i (-) genom i metyluje wirusową czapeczkę RNA w pozycjach guaniny N-7 i rybozy 2 -O. Białko niestrukturalne 1 może tworzyć homodimery i homoheksamery, jest zaangażowane w unikanie odporności, patogenezę i replikację wirusa, a białko niestrukturalne 2A funkcjonuje w montażu wirionów i antagonizuje odpowiedź immunologiczną gospodarza. Białko niestrukturalne 2B jest niezbędne dla funkcji proteazy serynowej NS3. Proteaza serynowa NS3 ma trzy różne aktywności enzymatyczne - proteazę serynową, NTPazę i helikazę RNA. Niestrukturalne białko 4A wirusa reguluje aktywność ATPazy helikazy NS3, podczas gdy niestrukturalne białko 4B hamuje indukowaną interferonem fosforylację STAT1 gospodarza i jego translokację jądrową. Peptyd 2k służy jako peptyd sygnałowy dla NS4B i jest wymagany do antagonizmu interferonu. Klon ZV-54 neutralizuje w różnym stopniu infekcję afrykańskimi, azjatyckimi i amerykańskimi szczepami wirusa Zika (Ref.: Zhao, H et al. (2016). Cell 166(4); 1016-27).
Specyficzność
Klon ZV-54 specyficznie wykrywa białko otoczki wirusa Zika. Wiąże się z ektodomeną III i wykazuje wysokie powinowactwo (Kd = 7,9 nM) do wirusa Zika.
Immunogen
Szczepy wirusa Zika MR-766 i H/PF/2013
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła wirusa Zika w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Zhao, H., et. al. (2016). Cell. 166(4):1016-27).
Ten mysi przeciwciało monoklonalne przeciwko wirusowi Zika, klon ZV-54, nr kat. MABF2046 jest testowany do stosowania w Western Blotting, neutralizacji i cytometrii przepływowej w celu wykrycia białka otoczki wirusa Zika.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Jakość
Evaluated by Western Blotting in recombinant Zika virus envelope protein.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS bez azydku.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Supriya Ravichandran et al.
Nature communications, 10(1), 1943-1943 (2019-04-28)
Zika virus (ZIKV) outbreak in Americas led to extensive efforts to develop vaccines and ZIKV-specific diagnostics. In the current study, we use whole genome phage display library spanning the entire ZIKV genome (ZIKV-GFPDL) for in-depth immune profiling of IgG and
Chia-Jung Li et al.
Applied microbiology and biotechnology, 105(11), 4663-4673 (2021-05-28)
The recent Zika virus (ZIKV) epidemic poses a serious threat to global health due to its association with microcephaly and congenital diseases in newborns and neurological complications and Guillain-Barré syndrome in adults. However, the majority of people infected with ZIKV
Alex E Clark et al.
Journal of virology (2020-12-18)
Zika virus (ZIKV) is a mosquito-borne human pathogen that causes congenital Zika syndrome and neurological symptoms in some adults. There are currently no approved treatments or vaccines for ZIKV, and exploration of therapies targeting host processes could avoid viral development
Jean-Patrick Parisien et al.
Journal of virology, 96(1), e0130121-e0130121 (2021-10-14)
The ability of viruses to evade the host antiviral immune system determines their level of replication fitness, species specificity, and pathogenic potential. Flaviviruses rely on the subversion of innate immune barriers, including the type I and type III interferon (IFN)