MABF148A
Anti-Ly-6G (mouse), FITC, clone RB6-8C5 Antibody
clone RB6-8C5, from rat, FITC conjugate
Synonim(y):
Lymphocyte antigen 6G (Ly-6G), Ly-6G.1, Ly-6G
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RB6-8C5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ly6G(546644)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.