Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 438,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
438,00 zł
Nazwa produktu
Chlorazol Black,
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥45% (based on Nitrogen)
color
dark brown to black
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)\N=N\c4c(N)c5c(O)c(\N=N\c6ccccc6)c(cc5cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(N)c1
InChI
1S/C34H27N9O7S2.2Na/c35-22-10-15-27(26(36)18-22)41-38-24-11-6-19(7-12-24)20-8-13-25(14-9-20)40-42-32-28(51(45,46)47)16-21-17-29(52(48,49)50)33(34(44)30(21)31(32)37)43-39-23-4-2-1-3-5-23;;/h1-18,44H,35-37H2,(H,45,46,47)(H,48,49,50);;/q;2*+1/p-2/b41-38+,42-40+,43-39+;;
InChI key
XRPLBRIHZGVJIC-UVHCWRHYSA-L
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| color dark brown to black | color - | color - | color brown-red |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL | solubility - | solubility water: 10 mg/mL |
| form powder | form powder | form powder, crystals or chunks | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1937-37-7
1937-37-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C1144-5G | 04061835347216 |
| C1144-25G | 04061833461280 |