MABF1085
Szczurza kontrola ujemna IgG2b, klon LTF-2 Przeciwciało
clone LTF-2, from rat, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Immunoglobulin G2b, IgG2b
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
klon
LTF-2, monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2b
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina LTF-2 jest przydatna jako kontrola dopasowana izotypowo. Immunoglobulina LTF-2 ma nieznaną specyficzność wiązania i jest stosowana jako kontrola izotypowa dla szczurzych przeciwciał IgG2b.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
Ta szczurza monoklonalna kontrola ujemna IgG2b, klon LTF-2, nr kat. Nr kat. MABF1085 jest zatwierdzony do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne zawierające 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, pH 7,2. Ten preparat przeciwciała monoklonalnego został oczyszczony z supernatantu hodowli tkankowej za pomocą chromatografii powinowactwa.
Affinity Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.