Kluczowe dokumenty
FHLP01300
Millipore
PTFE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Fluoropore®, filter diam. 13 mm, hydrophobic
Synonim(y):
Fluoropore Membrane Filter
Wybierz wielkość
100 FILTERS
1110,00 zł
1110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 stycznia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 FILTERS
1110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
1110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 stycznia 2025Szczegóły
Materiały
PTFE membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Fluoropore®
Millipore
Parametry
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
śr. filtra
13 mm
grubość
109 μm , (typical)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤0.5%
Matryca
Fluoropore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
>60 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
  • Clarifying acids, bases, and solvents
  • Filtering or venting gases
  • UV spectroscopy
  • Particle monitoring
  • HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile phase filtration
  • Microplastics analysis
Informacje prawne
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany