Kluczowe dokumenty
MABF1076Z
Sigma-Aldrich
Szczurza kontrola ujemna IgG2b, klon LTF-2, przeciwciało bez azydku
clone LTF-2, from rat, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Immunoglobulin G 2b, IgG2b
Wybierz wielkość
100 μG
704,00 zł
704,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
704,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
704,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
klon
LTF-2, monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2b
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina LTF-2 jest przydatna jako kontrola dopasowana izotypowo. Immunoglobulina LTF-2 ma nieznaną specyficzność wiązania i jest stosowana jako kontrola izotypowa dla szczurzych przeciwciał IgG2b.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
Kontrola izotypowa powinna być stosowana w takim samym stężeniu jak przeciwciało pierwotne, dla którego jest kontrolą.
Ta szczurza monoklonalna kontrola ujemna IgG2b, klon LTF-2, bez azydku, nr kat. Nr kat. MABF1076Z została zatwierdzona do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne zawierające 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, pH7,2. To przeciwciało monoklonalne oczyszczono z supernatantu hodowli tkankowej za pomocą chromatografii powinowactwa.
Affinity Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan Cheng et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 100(9), 1208-1222 (2020-05-28)
Aberrant activation of the hedgehog (Hh) signaling pathway is associated with the formation of medulloblastoma (MB), the most common malignant pediatric brain tumor. However, tumor cells from human and mouse MB can not be passaged or preserved after being adherently