Kluczowe dokumenty
FHLC01300
Millipore
PTFE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
greener alternative
Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonim(y):
LCR Membrane Filter
Wybierz wielkość
100 EA
1220,00 zł
1220,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
1220,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 czerwca 2025Szczegóły
Materiały
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
130 °C max. temp.
Średnica
13 mm
śr. filtra
13 mm
grubość
140 μm , maximum
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
wielkość porów
0.45 μm pore size
80 % porosity
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które zostały przeprojektowane, aby umożliwić bardziej zrównoważone rozwiązania badawcze. Wewnętrzne i zewnętrzne pudełka zawierające dyski membranowe są wykonane z bio-okrągłego materiału przydzielonego przy użyciu metody bilansu masy ISCC. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
  • LCR membrane filter is compatible with most of the HPLC solvents
  • Low extractables for sample protection
  • The hydrophilic PTFE membrane is ideal to filter aqueous fluids without prior wetting.
Zastosowanie
  • HPLC mobile phase filtration
  • Clarifying acids, bases, and dilute protein solutions
  • Isolating RNA
  • Microplastics analysis
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of organotypic hippocampal slice cultures: interface method.
De Simoni, Anna and Yu, Lily M Y
Nature Protocols, 1, 1439-1445 (2006)