MABE915
Anti-Mi-2β Antibody, clone 2G8
clone 2G8, from mouse
Synonim(y):
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, CHD-4, ATP-dependent helicase CHD4, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein, Mi2-beta, Mi-2b
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHD4(1108)
Opis ogólny
Zastosowanie
ChIP-seq: A representative lot of this antibody used as part of an antibody cocktail of consisting of Anti-Mi-2β clones 2G8, 16G4 and 17H11 (cat. no. MABE915, MABE914, and MABE920 respectively) was reported to work in ChIP-seq (see Zhang, J., et al 2012).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected Mi-2β in 10 µg of a Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1