Przejdź do
SAE0003
Dioksygenaza 4-hydroksyfenylopirogronianowa
recombinant, expressed in E. coli
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥5 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥5 U/mg
mol wt
~41.8 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Dioksygenaza 4-hydroksyfenylopirogronianowa (4-HPPD) jest kluczowym enzymem w katabolizmie tyrozyny i fenyloalaniny. 4-HPPD katalizuje syntezę homogenistatu (2,5-dihydroksyfenylooctanu) z ρ-hydroksyfenylopirogronianu i tlenu cząsteczkowego. 4-HPPD katalizuje również konwersję α-ketoizokapronianu do Β-hydroksyizowalerianu. 4-HPPD wymaga Fe2+ jako niezbędnego kofaktora.
Szczurza 4-HPPD ma co najmniej 80% homologii z ludzką 4-HPPD. Szczurza 4-HPPD ulega obfitej ekspresji w hepatocytach. Ulega również ekspresji w nerkach, szczególnie w komórkach nabłonkowych kanalików proksymalnych i kanalików dystalnych. 4-HPPD został zidentyfikowany jako potencjalny biomarker uszkodzenia wątroby wywołanego lekami w badaniach na szczurach.
Other Notes
Jedna jednostka utlenia 1 μmol tlenu cząsteczkowego na minutę przy pH 7,0, 25 °C, w obecności 4-hydroksyfenylopirogronianu.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8279P0065G5921
specific activity
≥5 U/mg
specific activity
≥3 units/mg solid
specific activity
≥50,000 units/mL
specific activity
≥5.0 units/mg solid
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
~41.8 kDa
mol wt
~700 kDa
mol wt
~60 kDa
mol wt
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)