Kluczowe dokumenty
MABE362
Sigma-Aldrich
Anti-EZH2 Antibody, clone AE25
clone AE25, from mouse
Synonim(y):
Enhancer of zeste homolog 2, Lysine N-methyltransferase 6, enhancer of zeste 2, histone-lysine N-methyltransferase EZH2
Wybierz wielkość
100 μL
2110,00 zł
2110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 lutego 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1095
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
2110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 lutego 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1095
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AE25, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EZH2(2146)
Opis ogólny
EZH2 (enhancer of zeste homologue 2), also known as Enx1, is a member of the polycomb group of proteins and is involved in cell cycle regulation. EZH2 represses transcription via trimethylation of histone H3 on Lys27 (H3K27) as indicated by the fact that RNAi-mediated knockdown of EZH2 resulted in a loss of H3K27 trimethylation. EZH2 is ubiquitously expressed during early embryo genesis, and becomes restricted to the central and peripheral nervous systems and sites of fetal hematopoiesis during later development. In the adult, EZH2 is restricted to the spleen, testis, and placenta. EZH2 and BMI-1 genes are coexpressed in Reed-Sternberg cells of Hodgkin’s disease. Coexpression of BMI-1 and EZH2 is also associated with cycling cells and degree of malignancy in B-cell non-Hogkin’s lymphoma. EZH2 is involved in the progression of prostate cancer, and has been identified as a marker of aggressive breast cancer. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
Immunogen
MBP-tagged recombinant protein corresponding to human EZH2.
Zastosowanie
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
This Anti-EZH2 Antibody, clone AE25 is validated for use in Western Blotting, IHC for the detection of EZH2.
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected EZH2 in Jurkat and HeLa cell lysates.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected EZH2 in breast carcinoma tissue (Pietersen et al., 2008)
Jakość
Evaluated by Western Blot in T47D cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected EZH2 in 10 µg of T47D cell lysate.
Opis wartości docelowych
~80 kDa observed. Uniprot describes multiple isoforms ranging from 80-86 kDa
Powiązanie
Replaces: 04-1047
Postać fizyczna
Format: Purified
Protein G Purified
Purified mouse monoclonal IgG1κ in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Komentarz do analizy
Control
T47D cell lysate
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoning Wu et al.
The Prostate, 79(10), 1079-1089 (2019-05-20)
Enhancer of zeste 2 (EZH2) promotes prostate cancer progression. We hypothesized that increased EZH2 expression is associated with postradiotherapy metastatic disease recurrence, and may promote radioresistance. EZH2 expression was investigated using immunohistochemistry in diagnostic prostate biopsies of 113 prostate cancer
William A Scott et al.
PLoS genetics, 17(11), e1009909-e1009909 (2021-11-16)
The ATRX ATP-dependent chromatin remodelling/helicase protein associates with the DAXX histone chaperone to deposit histone H3.3 over repetitive DNA regions. Because ATRX-protein interactions impart functions, such as histone deposition, we used proximity-dependent biotinylation (BioID) to identify proximal associations for ATRX.