Kluczowe dokumenty
MABE1824
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-LbCpf1, klon 2D5-6G11
clone 2D5-6G11, from mouse
Synonim(y):
Cpf1
Wybierz wielkość
25 μG
745,00 zł
100 μG
2030,00 zł
745,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
745,00 zł
100 μG
2030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
745,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D5-6G11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
Lachnospiraceae, bacteria
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Związana z CRISPR endonukleaza Cas12a (UniProt: A0A182DWE3; znana również jako CRISPR-associated endonuclease Cpf1; Lbcpf1) jest pojedynczą endonukleazą kierowaną przez crRNA systemu CRISPR-Cas klasy 2, która nie posiada tracrRNA i ulega dużym zmianom konformacyjnym po związaniu crRNA. Cpf1 ma kilka cech, które odróżniają go od Cas9. W przeciwieństwie do Cas9, który wykorzystuje RNA o podwójnym przewodnictwie, Cpf1 jest kierowany przez crRNA. Rozpoznaje bogaty w T PAM (T-rich protospacer adjacent motif), podczas gdy Cas9 preferuje bogaty w G PAM, a Cpf1 generuje przesunięte końce w swoim dystalnym regionie PAM, podczas gdy Cas9 tworzy tępe końce w swoim proksymalnym regionie PAM. Cpf1 wykazuje wyższą specyficzność celowania w komórkach ssaków w porównaniu do Cas9. Wykazano, że w zależności od sekwencji PAM, LbCpf1 może ulegać zmianom konformacyjnym, tworząc zmienione interakcje z dupleksami DNA zawierającymi PAM, osiągając w ten sposób zrelaksowane rozpoznawanie PAM. (Ref.: Zetsche, B., et al. (2015). Cell 163(3); 759-77; Yamano, T., et al. (2017). Mol. Cell 67(4); 633-645; Gao, P., et al. (2016). Cell Res. 26(8); 901-913).
Specyficzność
Klon 2D5-6G11 specyficznie wykrywa endonukleazę Cas12a związaną z CRISPR (LbCpf1).
Immunogen
Epitop: N-terminus
Rekombinowany fragment znakowany His z N-końcowego regionu bakterii Lachnospiracea.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Różne rozcieńczenia z reprezentatywnej partii wykryły LbCpf1 w lizatach z komórek HEK293 wyrażających LbCpf1 znakowany HA (dzięki uprzejmości dr Stefana Schuchnera i dr Egona Ogrisa z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, Austria).
Przeciwciało anty-LbCpf1, klon 2D5-6G11, nr kat. MABE1824, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko LbCpf1 i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cells expressing HA-tagged LbCpf1.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LbCpf1 in lysate from HEK293 cells expressing HA-tagged LbCpf1.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~144 kDa; obliczono 143,03 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Audrey M V Ah-Fong et al.
Molecular plant pathology, 22(6), 737-752 (2021-03-17)
Phytophthora infestans is a destructive pathogen of potato and a model for investigations of oomycete biology. The successful application of a CRISPR gene editing system to P. infestans is so far unreported. We discovered that it is difficult to express CRISPR/Cas9