SAB4200777
Przeciwciało anty-LbCas12a (Cpf1), mysie monoklonalne
clone LbCpf1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Endonukleaza AsCas12a związana z anty-CRISPRz bakterii Lachnospiraceae ND2006, Przeciwciało anty-LbCpf1, mysie monoklonalne
Wybierz wielkość
2170,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2170,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LbCpf1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~135 kDa
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.6-1.2 μg/mL using human HEK-293T cells over-expressing LbCpf1 protein
immunofluorescence: 0.25-0.5 μg/mL using human HEK-293T cells over-expressing LbCpf1 protein
immunoprecipitation (IP): 1-2.5 μg/test using lysate of human HEK-293T cells over-expressing LbCpf1 protein
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Cpf1 (CRISPR from Prevotella and Francisella 1) należy do klasy 2 systemów endonukleazy CRISPR-Cas typu V. Cpf1 zawiera kilka różnic w stosunku do białka Cas9, w tym rozszczepienie z nawisami 5′, krótszym RNA prowadzącym i większą odległością między sekwencją nasienną a miejscem rozszczepienia.
LbCpf1, Cpf1 z bakterii Lachnospiraceae ND2006, został zbadany wraz z 15 członkami rodziny nukleaz Cpf1 i okazał się pośredniczyć w wydajnej edycji genomu w komórkach HEK293FT z lepszymi wynikami w porównaniu do SpCas9.5 Zgodnie ze strukturą krystaliczną, LbCpf1 ma architekturę w kształcie trójkąta z dużym dodatnio naładowanym kanałem w centrum.7. Wykazano, że wiązanie crRNA indukuje wyraźne rearanżacje strukturalne LbCpf1, prowadząc do powstania konformacji LbCpf1 wiążącej substrat. Nadeksprymowany w komórkach roślinnych, LbCpf1 wykazywał ponad 10-krotną represję transkrypcji genu docelowego.
Monoklonalne przeciwciało anty-LbCpf1 może stanowić użyteczne narzędzie do badań nad edycją genomu, takich jak wykrywanie i monitorowanie pozytywnie transfekowanych komórek LbCpf1.
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
W celu uzyskania najlepszych wyników w różnych technikach i preparatach zalecamy określenie optymalnego stężenia roboczego za pomocą testu miareczkowania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)