Merck
SAB4200756
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-AsCas12a (Cpf1), mysie monoklonalne
clone AsCpf-11, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Endonukleaza AsCas12a związana z anty-CRISPRz Acidaminococcus sp. (szczep BV3L6), Przeciwciało anty-AsCpf1, mysie monoklonalne
Wybierz wielkość
100 μL
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AsCpf-11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~135 kDa
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using purified recombinant AsCpf1 produced in E. coli
immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using human HEK-293T cells over-expressing AsCpf1 protein
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg/test using lysate of human HEK-293T cells over-expressing AsCpf1 protein
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Systemy CRISPR (ang. Clustered, regularly interspaced, short palindromic repeat) kodują endonukleazy kierowane przez RNA, które są niezbędne dla bakteryjnej odporności adaptacyjnej. W zależności od architektury modułu interferencyjnego efektor-CRISPR RNA (crRNA), różne systemy CRISPR-Cas można przypisać do dwóch klas: Systemy klasy-1 złożone z wielu podjednostek, takie jak Cascade i systemy klasy-2 złożone z pojedynczego enzymu, takie jak Cas9.
Cpf1 (CRISPR from Prevotella and Francisella 1) należy do systemu endonukleazy CRISPR-Cas typu V klasy 2.4-5 Cpf1 zawiera kilka różnic w porównaniu z białkiem Cas9, w tym rozszczepienie z 5′overhangs, krótszy prowadzący RNA i większą odległość między sekwencją nasienną a miejscem rozszczepienia.
AsCpf1, Cpf1 z Acidaminococcus sp. (szczep BV3L6), został przebadany wraz z 15 członkami rodziny nukleaz Cpf1 i wykazano, że pośredniczy w wydajnej edycji genomu w komórkach HEK293FT z lepszymi wynikami w porównaniu do SpCas9.5 Struktura krystaliczna AsCpf1 w kompleksie z crRNA i częściowo zduplikowanym docelowym DNA pokazuje, że AsCpf1 działa jako monomer, identyfikując w ten sposób unikalny mechanizm stosowany przez AsCpf1 do rozpoznawania celu.
Immunogen
rekombinowany Cpf1 z Acidaminococcus sp. (szczep BV3L6)
Zastosowanie
Monoklonalny anty-AsCpf1 rozpoznaje Cpf1 z Acidaminococcus sp. (szczep BV3L6). Produkt został wykorzystany w kilku technikach immunochemicznych, w tym
  • immunoblotting (~135 kDa),
  • immunofluorescencja
  • immunoprecypitacja
Przeciwciało monoklonalne anty-AsCpf1 może stanowić użyteczne narzędzie do badań nad edycją genomu, takich jak wykrywanie i monitorowanie pozytywnie transfekowanych komórek AsCpf1.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Inne uwagi
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do leków, użytku domowego lub innych zastosowań.
W celu uzyskania najlepszych wyników w różnych technikach i preparatach zalecamy określenie optymalnego stężenia roboczego za pomocą testu miareczkowania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuchen Liu et al.
Nature communications, 8(1), 2095-2095 (2017-12-14)
The catalytically dead Cpf1 endonuclease from Acidaminococcus sp. BV3L6 (dAsCpf1) has been used to construct effective transcriptional repressors in bacteria and plants. However, it is still unclear if dAsCpf1 can function in human cells as a transcriptional regulator or a
Engineering cell signaling using tunable CRISPR-Cpf1-based transcription factors
Liu Y, et al.
Nature Communications, 8(1), 2095-2095 (2017)