MABE1177
Anti-PNKP Antibody, clone H101.2
clone H101.2, from mouse
Synonim(y):
Bifunctional polynucleotide phosphatase/kinase, DNA 5′-kinase/3′-phosphatase, Polynucleotide kinase-3′-phosphatase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
H101.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, bovine, monkey
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PNKP(11284)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the endogenous PNKP in A549 whole cell lysates, as well as purified full-length 60 kDa recombinant human PNKP and its 14.9 kDa N-terminal (a.a. 2-140) cyanogen bromide cleavage fragment (Fanta, M., et al. (2001). Hybridoma. 20(4):237-242).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the endogenous PNKP in CHO cell lysates and calf thymus tissue homogenates (Fanta, M., et al. (2001). Hybridoma. 20(4):237-242).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipited PNKP from A549 cell lysates (Fanta, M., et al. (2001). Hybridoma. 20(4):237-242).
ELISA Analysis: Clone H101.2 hybridoma culture supernatant was confirmed for its immunoreactivity against His-tagged human PNKP by ELISA (Fanta, M., et al. (2001). Hybridoma. 20(4):237-242).
Jakość
Western Blotting Analysis: 8.0 µg/mL of this antibody detected PNKP in 50 µg of A549 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1