Kluczowe dokumenty
MAB9251
Sigma-Aldrich
Anti-Rubella Antibody, capsid, clone C8
ascites fluid, clone C8, Chemicon®
Synonim(y):
German Measles
Wybierz wielkość
100 μL
1240,00 zł
1240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 lutego 2026Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1240,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 lutego 2026Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgM
Warunki transportu
wet ice
Specyficzność
Specific for Rubella capsid protein. The antibody recognizes an epitope located within the amino terminus of the capsid protein located between amino acids 9 and 29.
Immunogen
Epitope: capsid
Zastosowanie
Anti-Rubella Antibody, capsid, clone C8 detects level of Rubella & has been published & validated for use in IF.
IFA.
Western blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Ascites. Liquid.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months. Avoid multiple freeze thaws.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Monoclonal antibody-defined epitope map of expressed rubella virus protein domains
Wolinsky, J. et al.
Journal of virology, 65, 3986-3994 (1991)