Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZRB1778
Sigma-Aldrich
Anti-Calbindin D-28K clone 1A11 Antibody, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Calbindin, D-28K, D28, PCD-29, Spot 35 protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein avian-type
Wybierz wielkość
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit (recombinant)
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A11, monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 29.99 kDa
observed mol wt ~28 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:400
western blot: suitable using 1:1,000
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Calb1(12307)
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry.This antibody is Preservative-free, produced without the harm or sacrifice of animals and exceptionally stable to allow for ambient shipping and storage if needed and thus aligns with "Waste Prevention", "Designing Safer Chemicals" and "Design for Energy Efficiency". Click here for more information.
ZooMAb antibodies represent an entirely new generation of recombinant monoclonal antibodies.
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Specyficzność
Clone 1A11 is a ZooMAb rabbit recombinant monoclonal antibody that detects Calbindin. It targets an epitope with in the C-terminal half.
Immunogen
GST/His-tagged recombinant fragment corresponding to 107 amino acids from the C-terminal half of murine Calbindin.
Zastosowanie
Anti-Calbindin D-28K, clone 1A11, ZooMAb, Cat. No. ZRB1778, is a recombinant Rabbit Monoclonal Antibody that detects Calbindin D-28K and has been tested for use in Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), and Western Blotting.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Calbindin D-28K in mouse brain tissue lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:400 dilution from a representative lot detected Calbindin D-28K in mouse kidney tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Calbindin D-28K in PC12 cells.
Opis wartości docelowych
Calbindin (UniProt: P12658; also known as Calbindin D28, D-28K, PCD-29, Spot 35 protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, avian-type) is encoded by the calb1 gene (gene ID: 12307) in murine species. Calbindin D-28k is a member of a large family of intracellular calcium-binding proteins of the EF-hand related to calmodulin and troponin-C. Calbindin D-28K has four functional calcium-binding sites (aa 24-35; 111-122; 155-166; and 199-210). It has moderate cytoplasmic mobility and comprises six EF-hands, of which one or two are non-functioning in metal binding. EF-2 is viewed as non-metal binding and EF-6 may have a very low Ca2+ affinity. Four EF hands function in calcium binding with rapid to intermediate kinetics and affinity. The biological roles of Calbindin D-28K include calcium regulation and signaling, including calcium transport and uptake, calcification of bone and teeth, and calcium related signaling in neurons and transiently in embryological development. It also protects neurons from apoptotic cell death. Decline in Calbindin D-28K levels in hippocampal dentate granule cells correlates with the kindling model for epilepsy. Calbindin D-28K immunoreactivity is shown to be specifically absent from neuronal populations lost early in ALS, while substantial loss of neurons, which do contain this protein occur in patients with Huntington′s disease. This ZooMAb recombinant monoclonal antibody, generated by our propriety technology, offers significantly enhanced specificity, affinity, reproducibility, and stability over conventional monoclonals. (Ref.: Schmidt, H (2012). Front. Mol. Neurosci. 5; 25).
Postać fizyczna
Purified recombinant rabbit monoclonal antibody IgG, lyophilized in PBS with 5% Trehalose, normal appearance a coarse or translucent resin. Contains no biocide or preservatives, such as azide, or any animal by-products. Larger pack sizes provided as multiples of 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Recommend storage of lyophilized product at 2-8°C; Before reconstitution, micro-centrifuge vials briefly to spin down material to bottom of the vial; Reconstitute each vial by adding 25 μL of filtered lab grade water or PBS; Reconstituted antibodies can be stored at 2-8°C, or -20°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaws.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Xue et al.
Physiological research, 73(3), 449-459 (2024-07-19)
Parallel fibers (PFs) in the cerebellar cortex are involved in a series of coordinated responses in the fear conditioning paradigm induced by footshock. However, whether footshock can activate cerebellar climbing fibers (CFs) remains unclear. In this study, we recorded calcium