MAB8679
Przeciwciało przeciw wirusowi brodawczaka, 2-17, klon TVG 261
clone TVG 261, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
HPV 16 E2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
klon
TVG 261, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Rodzina wirusów nowotworowych DNA HPV obejmuje HPV-16 i jest związana z dużą częścią przypadków raka szyjki macicy.
Specyficzność
HPV-16-E2, aa 2-17 wirusa brodawczaka ludzkiego typu 16-E2. ETLCQRLNVCQDKILT
Immunogen
Epitop: 2-17
Vaccinia-E2, a następnie dożylne wstrzyknięcie białka wiążącego maltozę MBP-E2 (wygenerowanego z wektora ekspresyjnego, w którym ORF E2 został sklonowany w ramce z malE).
Zastosowanie
Przeciwciało przeciw wirusowi brodawczaka, 2-17, klon TVG 261 wykrywa poziom wirusa brodawczaka i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Western Blot
ELISA
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika końcowego
ELISA
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika końcowego
Research Category
Infectious Diseases
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płynny bufor 0,02M PB, 0,25M NaCl, pH 7,6 zawierający 0,1% azydku sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
The interaction between human papillomavirus type 16 E1 and E2 proteins is blocked by an antibody to the N-terminal region of E2.
Hibma, M H, et al.
European Journal of Biochemistry, 229, 517-525 (1995)
E Z Tchilian et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 166(2), 1308-1313 (2001-01-06)
SCID is a heterogeneous group of hereditary diseases. Mutations in the common gamma-chain (gamma(c)) of cytokine receptors, including those for IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, and IL-15, are responsible for an X-linked form of the disease, while mutations of several other
Martha Luevano et al.
Virology, 405(1), 31-40 (2010-06-18)
We have developed microarrays with all eight proteins encoded by 13 different human papillomavirus types associated with anogenital cancer (HPV-16, -18, -31, -33, -35, -45, and -53), genital warts (HPV-6 and -11), or skin lesions (HPV-1, -2, -4, and -5).