Wybierz wielkość
517,00 zł
517,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
form
solution
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1.6 % (w/v)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 1.6 % (w/v) | concentration 0.5 % (w/v) in water | concentration 0.5 % (w/v) in water | concentration 0.5 % (w/v) in water |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Application
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
9002-93-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?