Kluczowe dokumenty
MAB858-1
Sigma-Aldrich
Anti-RSV Antibody, fusion protein, all type A, B strains, clone 133-1H
ascites fluid, clone 133-1H, from mouse
Synonim(y):
RSV
Wybierz wielkość
100 μL
1570,00 zł
1570,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1055
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1570,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1570,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1055
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
133-1H, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
RSV is a labile paramyxovirus that produces a characteristic fusion of human cells in tissue culture--the syncytial effect. Two subtypes, A and B, have been identified. Subtype B are characterized as the asymptomatic strains of the virus. The more severe clinical illnesses involve Subtype A strains.
Specyficzność
Directed against the 47-49 kDa Fusion Protein of RSV. Antibody MAB858-1 recognizes both A and B RSV strains.
Immunogen
A2
Epitope: all type A & B strains
Zastosowanie
ELISA at 1:800+
Indirect Immunofluorescence at 1:100-200+ (fresh frozen tissue sections)
Final working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
This Anti-RSV Antibody, fusion protein, all type A, B strains, clone 133-1H is validated for use in ELISA, IF for the detection of Respiratory Syncytial Virus.
Postać fizyczna
Ascites fluid with 0.1% sodium azide as a preservative.
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Maintain for 1 year at -20°C from date of shipment. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. For maximum recovery of product, centrifuge the original vial after thawing and prior to removing the cap.
Komentarz do analizy
Control
RSV Control Slides, Catalogue Number 5012-5
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E K Park et al.
Molecules and cells, 12(1), 50-56 (2001-09-20)
Respiratory syncytial virus (RSV) is one of the principal agents of bronchiolitis and pneumonia in young children. Thus, there is a strong need to make a safe and effective vaccine against the RSV infection. DNA immunization is very effective at
Bahar Ahani et al.
Nature communications, 14(1), 4347-4347 (2023-07-20)
Nirsevimab is a monoclonal antibody that binds to the respiratory syncytial virus (RSV) fusion protein. During the Phase 2b (NCT02878330) and MELODY (NCT03979313) clinical trials, infants received one dose of nirsevimab or placebo before their first RSV season. In this
Wy Ching Ng et al.
Journal of virology, 90(1), 206-221 (2015-10-16)
It is well established that influenza A virus (IAV) attachment to and infection of epithelial cells is dependent on sialic acid (SIA) at the cell surface, although the specific receptors that mediate IAV entry have not been defined and multiple
Elevated temperature triggers human respiratory syncytial virus F protein six-helix bundle formation.
Yunus, AS; Jackson, TP; Crisafi, K; Burimski, I; Kilgore, NR; Zoumplis, D; Allaway et al.
Virology null
Bert Schepens et al.
EMBO molecular medicine, 6(11), 1436-1454 (2014-10-10)
Infections with human respiratory syncytial virus (HRSV) occur globally in all age groups and can have devastating consequences in young infants. We demonstrate that a vaccine based on the extracellular domain (SHe) of the small hydrophobic (SH) protein of HRSV