Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
A3, monoclonal
Application:
IF
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
A3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: nukleoproteina
Grypa A
Application
Anti-Influenza A Antibody, nucleoprotein, clone A3 jest przeciwciałem przeciwko grypie A do stosowania w IF.
Immunofluorescencja pośrednia
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Infectious Diseases
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Specyficzny dla nukleoproteiny wirusa grypy typu A. Ma silniejsze wiązanie z grypą typu N2/N3. Nie zaobserwowano reaktywności krzyżowej z grypą typu B lub innymi wirusami układu oddechowego.
Physical form
Oczyszczona immunoglobulina sprzężona z biotyną. Płyn w 0,01 M PBS, pH = 7,1, 0,1% azydku sodu z 15 mg / ml BSA jako stabilizatorem.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Chronić przed światłem.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciw grypie A, nukleoproteina, klon A3
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c