MAB8257F-5
Przeciwciało przeciw grypie A, nukleoproteina, klon A1
clone A1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
Specyficzność
Specyficzny dla nukleoproteiny wirusa grypy typu A. Silniej wiąże się z typem N1 grypy A. Nie zaobserwowano reaktywności krzyżowej z grypą B lub innymi wirusami układu oddechowego.
Immunogen
Epitop: nukleoproteina
Grypa A
Zastosowanie
Immunofluorescencja pośrednia
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciw grypie A, nukleoproteina, klon A1 zostało zatwierdzone do stosowania w IF w celu wykrywania grypy A.
Research Category
Infectious Diseases
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Oczyszczony płyn sprzężony z FITC w 0,02 M buforze fosforanowym, 0,25 M chlorku sodu, pH 7,6 z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Madeleine F Jennewein et al.
iScience, 25(4), 104088-104088 (2022-04-12)
Pregnancy represents a unique tolerogenic immune state which may alter susceptibility to infection and vaccine response. Here, we characterized humoral immunity to seasonal influenza vaccine strains in pregnant and non-pregnant women. Although serological responses to influenza remained largely intact during
Jie Zhou et al.
EMBO molecular medicine, 11(1) (2018-12-01)
Glycine decarboxylase (GLDC) was prioritized as a candidate susceptibility gene to severe influenza in humans. The higher expression of GLDC derived from genetic variations may confer a higher risk to H7N9 and severe H1N1 infection. We sought to characterize GLDC
Jeannine A Majde et al.
Journal of neurovirology, 13(5), 399-409 (2007-11-13)
Influenza pneumonitis causes severe systemic symptoms in mice, including hypothermia and excess sleep. The association of extrapulmonary virus, particularly virus in the brain, with the onset of such disease symptoms has not been investigated. Mature C57BL/6 male mice were infected