MAB819
Anti-Parainfluenza 1, 2, 3 Blend Antibody, clones 251-12A, 354-8B, 343-5G, 231-9F, 233-4D, 341-7H
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
231-9F, monoclonal
233-4D, monoclonal
251-12A, monoclonal
341-7H, monoclonal
343-5G, monoclonal
354-8B, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Indirect Immunofluorescence at 1:100 -200+ (fresh frozen tissue sections).
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Parainfluenza 1, 2, 3 Control Slides, Catalogue Number 5011-5
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1