Przejdź do
HT107
Weigert′s Iron Hematoxylin Solution, Part A
Synonim(y):
Weigert’s iron hematoxylin solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
625,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.47
MDL number:
625,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Part A
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1% in ethanol
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
To be used in conjunction with HT109. Recommended in lengthy or acidic stain procedures. Resists decolorization better than aluminum based hematoxylin formulations.
Other Notes
1% hematoxylin in ethanol
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HT109HT1079HT110180
concentration
1% in ethanol
concentration
-
concentration
-
concentration
0.5 % (w/v) in acidified ethanol
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Quality Level
200, 500
Quality Level
200, 500
Quality Level
500
Quality Level
500
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)