MAB5504A4
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 2 Antibody, Alexa Fluor™ 488 | MAB5504A4
clone 8G9.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
Vesicular glutamate transporter 2, VGluT2, Differentiation-associated BNPI, Differentiation-associated Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, Solute carrier family 17 member 6
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8G9.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC17A6(57084)
rat ... Slc17A6(84487)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Vesicular Glutamate Transporter 2 in adult mouse brain tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Adult mouse brain tissue
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2