MAB3612
Anti-BubR1 Antibody, clone 8G1
clone 8G1, Chemicon®, from mouse
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8G1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BUB1B(701)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry: 1 μg/mL on tissue culture cells. Suggested fix is 3.5% PBS-buffered paraformaldehyde for 7 minutes. Permeabilization method is 0.2% Triton-X-100 after fixation. Suggested blocking buffer is 10 mM Tris, pH 7.5 with 150 mM NaCl with 0.1% BSA.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2