Przejdź do
06-1398
Przeciwciało anty-CDK5RAP2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Białko związane z podjednostką regulatorową CDK5 2, białko wiążące aktywator CDK5 C48, białko związane z centrosomem 215
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki17 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
27
1520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDK5RAP2(55755)
General description
Zaobserwowano ~220 kDa. Uniprot.org podaje cztery izoformy wytwarzane przez alternatywny splicing, które można zaobserwować przy masie cząsteczkowej ~216 kDa, ~211 kDa, ~210 kDa i ~206 kDa w niektórych lizatach komórkowych.
Znany również jako Cep215, CDK5RAP2 jest zaangażowany w różne procesy komórkowe. Służy jako potencjalny regulator aktywności CDK5 poprzez interakcję z CDK5R1. Działa jako negatywny regulator odłączania centrioli, który utrzymuje zaangażowanie i spójność centrioli. Bierze udział w regulacji orientacji wrzeciona mitotycznego. Dodatkowo, białko to pośredniczy w aktywacji punktu kontrolnego wrzeciona, służąc jako regulator transkrypcji promotora MAD2 i BUBR1. W połączeniu z MAPRE1, CDK5RAP2 promuje polimeryzację mikrotubul, tworzenie wiązek i wzrost na dodatnich końcach. Odgrywa również rolę w indukowanym uszkodzeniami DNA punkcie kontrolnym cyklu komórkowego G2. Wiadomo, że CDK5RAP2 jest zmutowany w pierwotnej mikrocefalii, zaburzeniu neurorozwojowym, które charakteryzuje się zmniejszeniem wielkości mózgu.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane MBP odpowiadające ludzkiemu CDK5RAP2.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła CDK5RAP2 w komórkach RPE1. (Barr, A.R., et al. (2010). J Cell Biol. 189(1):23-39).
Użyj przeciwciała anty-CDK5RAP2 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB, ICC do wykrywania CDK5RAP2 znanego również jako białko 2 związane z podjednostką regulatorową CDK5, białko wiążące aktywator CDK5 C48, białko związane z centrosomem 215.
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Szczur (83% homologii sekwencji) i Mysz (82% homologii sekwencji).
Analysis Note
Evaluated by Western Blot in 10 µg of HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:2,500 dilution of this antibody dectected CDK5RAP2 in 10µg of HeLa cell lysate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
051592HPA022882051416
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 2ID8.2, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
description
clone IBL-5/25, from rat
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
2ID8.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
IBL-5/25, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)