SAB1402624
Monoclonal Anti-CENPH antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
NNF1, PMF1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~53.28 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CENPH(64946)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MEEQPQMQDADEPADSGGEGRAGGPPQVAGAQAACSEDRMTLLLRLRAQTKQQLLEYKSMVDASEEKTPEQIMQEKQIEAKIEDLENEIEEVKVAFEIKKLALDRMRLSTALKKNLEKISRQSSVLMDNMKHLLELNKLIMKSQQESWDLEEKLLDIRKKRLQLKQASESKLLEIQTEKNKQKIDLDSMENSERIKIIRQNLQMEIKITTVIQHVFQNLILGSKVNWAEDPALKEIVLQLEKNVDMM
Postać fizyczna
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1