MAB3536
Anti-Lamin B2 Antibody, clone LN43
clone LN43, Chemicon®, from mouse
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LN43, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, hamster, human, Xenopus
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMNB2(84823)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunocytochemistry on fixed cells (methanol/acetone fixation): 1:100-1:200.Flow cytometry: 1:100-1:200.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2