Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2F4.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2F4.1, monoclonal
species reactivity
human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Lamin A/C (UniProt: P48679; znany również jako LMNA) jest kodowany przez gen Lmna (znany również jako Lmn1) u szczura. Lamininy są składnikami blaszki jądrowej, które zapewniają szkielet otoczki jądrowej i mogą również oddziaływać z chromatyną. Lamin A i C są obecne w równych ilościach w laminie ssaków. Odgrywa ważną rolę w montażu jądrowym, organizacji chromatyny, błonie jądrowej i dynamice telomerów. Laminę A syntetyzuje się początkowo jako prelaminę A, która ulega kilku modyfikacjom w regionie końca karboksylowego, co umożliwia włączenie prelaminy A do otoczki jądrowej i jej późniejsze przetworzenie w dojrzałą laminę A. Rozszczepienie 15 reszt (aa 647-662) przez ZMPSTE24/FACE1 generuje końcowy produkt białkowy. W przeciwieństwie do dojrzałej lamin A, prelamin A gromadzi się jako dyskretne i zlokalizowane ogniska na obwodzie jądra. Prelamin-A/C może przyspieszać starzenie się komórek mięśni gładkich. Może zakłócać mitozę i indukować uszkodzenia DNA w komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych (VSMC), prowadząc do niewydolności mitotycznej, niestabilności genomu i przedwczesnego starzenia się. Wiadomo, że mutacje w genie LMNA powodują dystrofię mięśniową Emery'ego-Dreifussa, która charakteryzuje się osłabieniem i zanikiem mięśni bez zaangażowania układu nerwowego. Niektóre mutacje zostały również powiązane z rodzinnym typem lipodystrofii charakteryzującym się utratą podskórnej tkanki tłuszczowej w dolnych partiach ciała. (Ref.: Casasola, A., et al. (2016). Nucleus 7(1); 84-102).
Zaobserwowano ~74/65 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 148 aminokwasom z wewnętrznego regionu szczurzej Lamin A/C.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło laminę A i C w korze mózgowej szczura, hipokampie szczura, móżdżku szczura i skrawkach tkanki ludzkiej wątroby.
Anty-Lamina A i C, klon 2F4.1, nr kat. MABT545, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa laminę A/C i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Cell Structure
Biochem/physiol Actions
Klon 2F4.1 wykrywa laminę A/C w tkankach ludzkich i szczurzych. Celuje w epitop w obrębie 148 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in WI-38 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lamin A and C in WI-38 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lamin A and C in WI-38 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1