Kluczowe dokumenty
MAB350
Sigma-Aldrich
Anti-Enkephalin Antibody, clone NOC1
culture supernatant, clone NOC1, Chemicon®
Synonim(y):
Anti-CBF, Anty-CBF2, Anty-HSP-CBF, Anty-NOC1
Wybierz wielkość
100 μL
1500,00 zł
1500,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1500,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NOC1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
guinea pig, rabbit, rat, hamster
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEBPZ(10153)
Specyficzność
Met5- and Leu5-enkephalin. Displays about 40% cross-reactivity with C-terminal extended Met-enkephalin hexapeptides and 7% cross-reactivity with the extended heptapeptide (-Arg-Phe-OH) but does not recognize pro-enkephalin or other endogenous peptides (Cuello, 1984). By immunohistochemistry the antibody lables all sites that are known to exppress enkephalin and shows no cross-reactivity to beta-endorphin or dynorphin (Cuello, 1984; MacMillan and Cuello, 1986).
Immunogen
Leu5-enkephalin conjugated to BSA.
Zastosowanie
Detect Enkephalin using this Anti-Enkephalin Antibody, clone NOC1 validated for use in IC, IH.
Immunohistochemistry: 1:100-1:400 on 10 μm cryostat sections of rat and guinea-pig brain stem using fluorescently labled secondary antibodies for detection (Cuello, 1984; MacMillan and Cuello, 1986).
Immunocytochemistry: 1:300 on primary cultures of rat striatal and hippocampal neurons using a Cy2 or Cy3 conjugated secondary antibody for detection (Saudou, 1998).
Radioimmunoassay (Cuello, 1984)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuroinflammation & Pain
Hormones & Receptors
Postać fizyczna
Lyophilized Supernatant, preservative free.
Przechowywanie i stabilność
Lyophilized antibody can be kept at 2-8°C for up to 3 months and should be kept at -20°C for long term storage. Reconstitute with 100μL sterile DI water. Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electroacupuncture modulation of reflex hypertension in rats: role of cholecystokinin octapeptide.
Li, M; Tjen-A-Looi, SC; Guo, ZL; Longhurst, JC
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology null
Sri Wigati Mardi Mulyani et al.
Veterinary world, 11(7), 965-970 (2018-08-28)
To examine the effect of hypoxic preconditions on the ability of bone marrow stem cells culture mediated expression C-X-C chemokine receptor type 4 (CXCR4) and stromal cells derived factor-1 (SDF-1) in vitro. Bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) were derived
Identification of urocortin 3 afferent projection to the ventromedial nucleus of the hypothalamus in rat brain.
Chen, P; Lin, D; Giesler, J; Li, C
The Journal of Comparative Neurology null
Kristen N Segovia et al.
The European journal of neuroscience, 35(8), 1354-1367 (2012-04-03)
Nucleus accumbens is involved in several aspects of instrumental behavior, motivation and learning. Recent studies showed that dopamine (DA) release in the accumbens shell was significantly increased on the first day of training on a fixed ratio (FR) 5 schedule
James L Goodson et al.
The Journal of comparative neurology, 473(3), 293-314 (2004-04-30)
Available data demonstrate that the avian septal region shares a number of social behavior functions and neurochemical features in common with mammals. However, the structural and functional subdivisions of the avian septum remain largely unexplored. In order to delineate chemoarchitectural