MAB348-AF647
Przeciwciało anty-APP A4, a.a. 66-81 APP {NT} Przeciwciało, klon 22C11, koniugat Alexa Fluor™ 647
clone 22C11, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonim(y):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, Alzheimer disease amyloid protein, Amyloid precursor protein, APP, APPI, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PN-II, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, N-APP, Soluble APP-alpha, S-APP-alpha, Soluble APP-beta, S-APP-beta,
Wybierz wielkość
2690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 647
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
22C11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
canine, porcine, rat, fish, human, monkey, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Opis ogólny
Zastosowanie
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected APP A4 in SH-SY5Y cells.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2