MAB348A4
Anti-Alzheimer Precursor Protein A4 Antibody, clone 22C11, Alexa488 Conj.
clone 22C11, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, N-APP, Soluble APP-alpha, S-APP-alpha, Soluble APP-beta, S-APP-beta, C99, Beta-amyloid protein 42, Beta
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
22C11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, pig
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Alzheimer Precursor Protein A4 in mouse N1E-115 neuroblastoma cells.
Opis wartości docelowych
Komentarz do analizy
Mouse N1E-115 neuroblastoma cells
Informacje prawne
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2