, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
bovine artery (USDA-inspected cattle)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
smooth muscle
Relevant disease(s):
cardiovascular diseases
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
bovine artery (USDA-inspected cattle)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 60
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Komórki mięśni gładkich dużych tętnic bydlęcych (BAOSMC) stanowią doskonały system modelowy do badania wszystkich aspektów funkcji i chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza tych związanych z mechanizmami hiperplazji i przerostu komórek mięśni gładkich błony wewnętrznej prowadzącymi do niedrożności naczyń w miażdżycy i restenozy stentów.
BAOSMC zostały wykorzystane w wielu badaniach naukowych, na przykład do:
Komórki mięśni gładkich dużych tętnic bydlęcych (BAOSMC) stanowią doskonały system modelowy do badania wszystkich aspektów funkcji i chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza tych związanych z mechanizmami hiperplazji i przerostu komórek mięśni gładkich błony wewnętrznej prowadzącymi do niedrożności naczyń w miażdżycy i restenozy stentów.
BAOSMC zostały wykorzystane w wielu badaniach naukowych, na przykład do:
- wyjaśnienia zależnych od RhoA szlaków sygnałowych odpowiedzi na surowicę (Gudi, 2002); roli FAK w indukowanej trombospondyną-1 migracji komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych (Wang, 2008)
- Wykazanie związku między zaburzonym przepływem a proliferacją komórek mięśni gładkich, prowadzącą do przerostu błony wewnętrznej (Fan, 2010); oraz badanie interakcji między lipoproteinami a macierzą zewnątrzkomórkową, a także mechanizmów agregacji lipoprotein przyczyniających się do miażdżycy (Sakr, 2001).
- Skonstruowanie kasety ekspresyjnej w celu zmaksymalizowania ukierunkowanej ekspresji transgenu (Dronadula, 2010)
- Testowanie nowych technologii, takich jak technika obrazowania kontaktowego na chipie (Liu, 2004; Ji, 2005, 2007; Prakash, 2007), ręczne fluorometry (Nelson, 2009) i czujnik węchu "nos na chipie" (Patel, 2011).
- Badanie zachowania komórek mięśni gładkich w środowisku trójwymiarowym (Du, 2008) i ko-kulturach mięśni gładkich/śródbłonka (Niwa, 2007; Fan, 2008; Mathura, 2013); opisanie podobnej do origami metody generowania trójwymiarowych (3D) mikrostruktur wypełnionych komórkami (Kuribayashi-Shigetomi, 2012); oraz projektowanie materiałów dla inżynierii tkankowej i implantów sercowo-naczyniowych (Mathews, 2006, 2008)
Charakterystyka: pozytywna dla specyficznej dla komórek mięśni gładkich ekspresji alfa-aktyny.
Application
skurcz ściany aorty, rola smc w normalnych warunkach, ciśnienie krwi, dystrybucja natlenowanej krwi przez krążenie ogólnoustrojowe
Biochem/physiol Actions
Tętnica
Preparation Note
- 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Bovine Smooth Muscle Cell Basal Medium zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z Protokołem kulturyBAOSMC.
Other Notes
Bovine Smooth Muscle Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?