Kluczowe dokumenty
MAB1957
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 25E11
Synonim(y):
CD61
Wybierz wielkość
100 μG
1830,00 zł
1830,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1515
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1830,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1830,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1515
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Integryna β3, klon 25E11, clone 25E11, Chemicon®, from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
25E11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgM
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB3(3690)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Reaguje z ludzką integryną beta3 (GPIIIa, łańcuch beta receptora witronektyny). Wykrywalne białko jest kompleksem CD41 i CD61. Pozorna masa cząsteczkowa GPIIIa przez SDS-PAGE wynosi 105 kDa zredukowana i 90 kDa niezredukowana. Ligandami są fibronektyna, fibrynogen, czynnik von Willebranda, witronektyna i trombospondyna. Reszty 237-248 GPIIIa lub CD61 są krytyczne w wiązaniu białek adhezyjnych. Monocytoidalna linia komórkowa U937 jest wysoce pozytywna.
(oryginalny artykuł zawierał IgG2ak)
Immunogen
Komórki jednojądrzaste krwi normalnej aktywowane w reakcji mieszanych limfocytów i hodowane przez 10 dni w pożywce zawierającej IL-2.
Zastosowanie
Immunoprecypitacja
Immunocytochemia (wymagane utrwalanie acetonem)
Cytometria przepływowa
Hamuje agregację płytek krwi, 10 μg/ml
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało anty-Integryna β3, klon 25E11 jest zatwierdzone do stosowania w FC, IP, IC, FUNC do wykrywania Integryny β3.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Powiązanie
Zastępuje: 04-1060
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
W buforze 0,02 M fosforanu, 0,25 M chlorku sodu, pH 7,6, 0,1% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Utrzymywać temperaturę między 2 a 8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cyp1b1 mediates periostin regulation of trabecular meshwork development by suppression of oxidative stress.
Zhao, Y; Wang, S; Sorenson, CM; Teixeira, L; Dubielzig, RR; Peters, DM; Conway et al.
Molecular and cellular biology null
Francisco M Vega et al.
Open biology, 2(5), 120076-120076 (2012-06-23)
The Rho GTPase RhoB has been shown to affect cell migration, but how it does this is not clear. Here we show that cells depleted of RhoB by RNAi are rounded and have defects in Rac-mediated spreading and lamellipodium extension
Diane Palmieri et al.
The Journal of biological chemistry, 277(43), 40950-40957 (2002-08-15)
Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), an inhibitor of urokinase plasminogen activator, is paradoxically associated with a poor prognosis in breast cancer. PAI-1 is linked to several processes in the metastatic cascade. However, the role of PAI-1 in metastatic processes, which may
Platelet matrix metalloprotease-1 mediates thrombogenesis by activating PAR1 at a cryptic ligand site.
Trivedi, V; Boire, A; Tchernychev, B; Kaneider, NC; Leger, AJ; O'Callaghan, K; Covic et al.
Cell null
S S Akimov et al.
The Journal of cell biology, 148(4), 825-838 (2000-02-23)
The protein cross-linking enzyme tissue transglutaminase binds in vitro with high affinity to fibronectin via its 42-kD gelatin-binding domain. Here we report that cell surface transglutaminase mediates adhesion and spreading of cells on the 42-kD fibronectin fragment, which lacks integrin-binding