ZRB1515
Anti-Integrin β3 Antibody, clone EM00212 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CD61, GPIIIa, Integrin beta-3, Platelet membrane glycoprotein IIIa
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EM00212, monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 87.06 kDa
observed mol wt ~105 kDa
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB3(3690)
mouse ... Itgb3(16416)
rat ... Itgb3(29302)
Opis ogólny
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Integrin β3 in human placenta and human melanoma tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 1 βg from a representative lot detected Integrin β3 in one million HUVEC.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Integrin β3 in HUVEC and SK-MEL-28 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.