Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
N29, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, IHC, IP, WB, cell culture
Citations:
21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
N29, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgGκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
General description
88 kDa
Immunogen
Linia komórek białaczkowych T Jurkat
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50-2,000 z reprezentatywnej partii wykryło integrynę β1 w błonie komórek nabłonka kanalików i komórek kłębuszków nerkowych w tkance nerki ludzkiej, błonie komórek pęcherzyków płucnych, komórkach śródbłonka i komórkach nabłonka oskrzeli w tkance płucnej ludzkiej.
Immunoprecypitacja: Reprezentatywna partia tego klonu przeciwciała została użyta w immunoprecypitacji.
Immunohistochemia: Reprezentatywna partia tego klonu przeciwciała została użyta w immunohistochemii na zamrożonych skrawkach.
Cytometria przepływowa: Reprezentatywna partia tego klonu przeciwciała została użyta w cytometrii przepływowej.
Test aktywności funkcjonalnej: Reprezentatywna partia tego klonu przeciwciała została użyta do stymulacji adhezji komórek do białek macierzy zewnątrzkomórkowej (Wilkins, J.A. et al., 1996).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunoprecypitacja: Reprezentatywna partia tego klonu przeciwciała została użyta w immunoprecypitacji.
Immunohistochemia: Reprezentatywna partia tego klonu przeciwciała została użyta w immunohistochemii na zamrożonych skrawkach.
Cytometria przepływowa: Reprezentatywna partia tego klonu przeciwciała została użyta w cytometrii przepływowej.
Test aktywności funkcjonalnej: Reprezentatywna partia tego klonu przeciwciała została użyta do stymulacji adhezji komórek do białek macierzy zewnątrzkomórkowej (Wilkins, J.A. et al., 1996).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało anty-Integryna β1, klon N29 jest zatwierdzone do stosowania w FC, IH, IP, FUNC, CULT, WB do wykrywania Integryny β1.
Research Category
Cell Structure
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Integrins
Biochem/physiol Actions
Reaguje z ludzką podjednostką beta1 integryny. Specyficzność zweryfikowana przez wstępne oczyszczenie immunoprecypitacji beta1, cytometrię przepływową na transfekowanych komórkach wykazujących ludzką integrynę beta1 i reaktywność z oczyszczoną beta1. Rozpoznaje klaster epitopów odmienny od MAB2250 i MAB2251 (Wilkins i in., 1996).
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina mysia w 20 mM fosforanie sodu, 250 mM NaCl, pH. 7,6, z 0,1% azydkiem sodu jako środkiem konserwującym.
Format: Oczyszczony
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Migdałek, ludzka skóra, ludzka tkanka nerkowa
Lizat komórek U251
Migdałek, ludzka skóra, ludzka tkanka nerkowa
Lizat komórek U251
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of the antibody detected Integrin β1 in 10 µg of U251 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c