MAB1618-AF488
Anti-Dynein Antibody, IC, cytosolic, clone 74.1, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 74.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 1, Cytoplasmic dynein intermediate chain 1, Dynein intermediate chain 1, cytosolic, DH IC-1, Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 2, Cytoplasmic dynein intermediate chain 2, Dynein intermediate chain 2, cytosoli
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
74.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, Xenopus, fish, bovine, sheep, mouse, Drosophila, human
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DYNC1I1(1780)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB1618) is shown to be suitable also for Western blotting, immunocytochemistry, immunofluorescence, and immunoprecipitation applications.
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected cytosolic dynein intermediate chains in HeLa cells.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2