Kluczowe dokumenty
MAB1160
Sigma-Aldrich
Anti-gC1q-R/p33 Antibody, CT, aa 204-218, clone 74.5.2
clone 74.5.2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
ASF/SF2-associated protein p32, Glycoprotein gC1qBP, Hyaluronan-binding protein 1, Mitochondrial matrix protein p32, gC1q-R protein, p33, C1qBP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
74.5.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C1QBP(708)
Specyficzność
Recognizes the mature form and truncated forms of gC1q-R/p33 complement receptor. Antibody is directed against the carboxyl-terminus of the receptor (residues 204-218), a portion of the molecule specifies interaction with HK and Factor XII and blocks binding of HK to gC1q-R.
Immunogen
Epitope: C-terminus, aa 204-218
Recombinant human gC1q-R.
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
This Anti-gC1q-R/p33 Antibody, C-terminus, aa 204-218, clone 74.5.2 is validated for use in ELISA, FC, IP, WB for the detection of gC1q-R/p33.
Western blot
Immunoprecipitation
ELISA
FACS
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid in 0.02M PBS pH 7.6, 0.25M NaCl with 0.1% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Maintain refrigerated at 2-8°C in undiluted aliquots for up to 12 months.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2