Przejdź do zawartości
79301
[(3R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-2-[(3R)-3-hydroxy-1-oxobutoxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11D3H18NO5
Masa cząsteczkowa:
250.31
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -44.0 to -38.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(C[C@@H](O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO5/c1-8(13)5-11(16)17-9(6-10(14)15)7-12(2,3)4/h8-9,13H,5-7H2,1-4H3/t8-,9+/m0/s1/i2D3
InChI key
UEFRDQSMQXDWTO-XURXTBIISA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)